Läs mer
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorbenzyl) hydroxylaminhydroklorid, 98 %
Produktkod. 15616804 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15616804 5 g 5g
15626804 250 mg 250mg
15606804 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15616804 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 186710050
 Begränsad artikel
I lager
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorbenzyl) hydroxylaminhydroklorid, 98 %, C7H4F5NO. HCl, CAS-nummer-57981-02-9 | CAS: 57981-02-9 | C7H5ClF5NO | 249,57 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57981-02-9
Molekylformel C7H5ClF5NO
Molekylvikt (g/mol) 249.57
MDL-nummer MFCD00012953
InChI-nyckel HVMVKNXIMUCYJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl hydroxylamine hydrochloride, florox reagent, o-perfluorophenyl methyl hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine, o-pentafluorophenyl methyl-, hydrochloride, o-pentafluorobenzyl hydroxylamine hydrochloride, o-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl methyl hydroxylamine hydrochloride, oxy 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl methyl amine, chloride, pfbha.hcl, acmc-1b0zv
PubChem CID 122307
IUPAC-namn O-[(2,3,4,5,6-pentafluorfenyl)metyl]hydroxylamin;hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].NOCC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
Smältpunkt 227,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 till 102,5 % (Argentometri)
Linjär formel C6F5CH2ONH2·HCl
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig.
Formel vikt 249.57
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.