Läs mer
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorbenzyl) hydroxylaminhydroklorid, 99+%
Produktkod. 11468287
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11468287 1 g 1g
11488287 0.25 g 0.25g
11478287 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11468287 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18368.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2672.40 SEK
    2168.65 SEK / 1g
    Save 503.75 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorbenzyl) hydroxylaminhydroklorid, >-99%, C7H5ClF5NO, CAS-nummer-57981-02-9 | CAS: 57981-02-9 | C7H5ClF5NO | 249,57 g/mol
O-(2,3,4,5,6-pentafluorbensyl)hydroxylaminhydroklorid används vid framställning av oximer av steroider med ketogrupp. Det används som ett derivatiseringsreagens vid bestämning av tromboxan B 2 , prostaglandiner, amygdalin och en mängd olika aldehyder, ketoner och syror. Det är ett mångsidigt reagens som används för detektering av karbonylhaltiga föreningar med gaskromatografi (GC), gaskromatografimasspektrometri (GC-MS) och andra metoder. Som derivatiseringsreagens används det även för EC/LC-analys av ketosteroider och kolhydrater.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobensyl)hydroxylaminhydroklorid används vid framställning av oximer av steroider med ketogrupp. Det används som ett derivatiseringsreagens vid bestämning av tromboxan B 2 , prostaglandiner, amygdalin och en mängd olika aldehyder, ketoner och syror. Det är ett mångsidigt reagens som används för detektering av karbonylhaltiga föreningar med gaskromatografi (GC), gaskromatografimasspektrometri (GC-MS) och andra metoder. Som derivatiseringsreagens används det även för EC/LC-analys av ketosteroider och kolhydrater.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57981-02-9
Molekylformel C7H5ClF5NO
Molekylvikt (g/mol) 249.57
MDL-nummer MFCD00012953
InChI-nyckel HVMVKNXIMUCYJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl hydroxylamine hydrochloride, florox reagent, o-perfluorophenyl methyl hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine, o-pentafluorophenyl methyl-, hydrochloride, o-pentafluorobenzyl hydroxylamine hydrochloride, o-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl methyl hydroxylamine hydrochloride, oxy 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl methyl amine, chloride, pfbha.hcl, acmc-1b0zv
PubChem CID 122307
IUPAC-namn O-[(2,3,4,5,6-pentafluorfenyl)metyl]hydroxylamin;hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].NOCC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
Smältpunkt ∼215 °C (sublimering)
Kvantitet 1 g
Beilstein 4031190
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 249.57
Procent renhet ≥99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.