Läs mer
O-(2,4-Dibromopropyl) O-Ethyl S-Propylphosphorothioate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-(2,4-Dibromophenyl) O-Ethyl S-Propyl Phosphorothioate |
| CAS | 38524-44-6 |
| Molekylformel | C11 H15 Br2 O3 P S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | O-(2,4-Dibromophenyl) O-Ethyl S-Propyl Phosphorothioate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15Br2O3PS/c1-3-7-18-17(14,15-4-2)16-11-6-5-9(12)8-10(11)13/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCSP(=O)(OCC)Oc1ccc(Br)cc1Br |
| IUPAC-namn | 2,4-dibromo-1-[ethoxy(propylsulfanyl)phosphoryl]oxybenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 418.082 |
| Formel vikt | 415.885 |