Läs mer
O-(2,4-Dinitrophenyl)hydroxylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-(2,4-Dinitrophenyl)hydroxylamine |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5N3O5/c7-14-6-2-1-4(8(10)11)3-5(6)9(12)13/h1-3H,7H2 |