Läs mer
O-2-Methoxyethylhydroxylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-2-Methoxyethylhydroxylamine |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9NO2/c1-5-2-3-6-4/h2-4H2,1H3 |