Läs mer
O-2-Propynylhydroxylamine hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-2-Propynylhydroxylamine hydrochloride |
| CAS | 21663-79-6 |
| Molekylformel | C3H5NO.HCl |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5NO.ClH/c1-2-3-5-4;/h1H,3-4H2;1H |
| LEDER | Cl.NOCC#C |
| IUPAC-namn | O-prop-2-ynylhydroxylamine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 107.53 |
| Formel vikt | 107.0138 |