Läs mer
O-(3-Butenyl)-N,N-bis(2-chloroethyl)phosphorodiamidate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-(3-Butenyl)-N,N-bis(2-chloroethyl)phosphorodiamidate |
| CAS | 39800-29-8 |
| Molekylformel | C8 H17 Cl2 N2 O2 P |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Phosphorodiamidic acid, N,N-bis(2-chloroethyl)-, 3-buten-1-yl ester, Phosphorodiamidic acid, N,N-bis(2-chloroethyl)-, 3-butenyl ester (9CI), 3-Butenyl N,N-bis(2-chloroethyl)phosphorodiamidate, NSC 154039, O-(3-Butenyl)-N,N-bis(2-chloroethyl)phosphorodiamidate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17Cl2N2O2P/c1-2-3-8-14-15(11,13)12(6-4-9)7-5-10/h2H,1,3-8H2,(H2,11,13) |
| LEDER | NP(=O)(OCCC=C)N(CCCl)CCCl |
| IUPAC-namn | N-[amino(but-3-enoxy)phosphoryl]-2-chloro-N-(2-chloroethyl)ethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 275.11 |
| Formel vikt | 274.0405 |