missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
O-(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)-3,5-diiodo-L-Tyrosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)-3,5-diiodo-L-Tyrosine |
| CAS | 4299-63-2 |
| Molekylformel | C15H12ClI2NO4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | L-3-[4-(3-chloro-4-hydroxyphenoxy)-3,5-diiodophenyl]-Alanine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12ClI2NO4/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22)/t12-/m0/s1 |
| LEDER | N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(Cl)c2)c(I)c1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-3-[4-(3-chloro-4-hydroxyphenoxy)-3,5-diiodophenyl]propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 559.52 |
| Formel vikt | 558.8544 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?