Läs mer
O-[4-(Aminometyl)bensyl]guanin, TRC
Produktkod. 30008792
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30008792 250 mg -
30136882 2.5 g 2.5g
30137208 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30008792 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA614425250MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 674799-96-3
Molekylformel C13 H14 N6 O
Molekylvikt (g/mol) 270.29
Synonym 9H-Purin-2-amine, 6-[[4-(aminomethyl)phenyl]methoxy]-, 1H-Purin-2-amine, 6-[[4-(aminomethyl)phenyl]methoxy]- (9CI), 6-[[4-(Aminomethyl)phenyl]methoxy]-9H-purin-2-amine, O-[4-(Aminomethyl)benzyl]guanine
IUPAC-namn 6-[[4-(aminometyl)fenyl]metoxy]-9H-purin-2-amin
LEDER NCc1ccc(COc2nc(N)nc3[nH]cnc23)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O6-[4-(Aminomethyl)benzyl]guanine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C13H14N6O/c14-5-8-1-3-9(4-2-8)6-20-12-10-11(17-7-16-10)18-13(15)19-12/h1-4,7H,5-6,14H2,(H3,15,16,17,18,19)
Formel vikt 270.1229
Procent renhet >95%