missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
O-(4-Chloro-3-methylphenyl)methyl(mt-tolyl)carbamothioate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-(4-Chloro-3-methylphenyl)methyl(mt-tolyl)carbamothioate |
| CAS | 91039-20-2 |
| Molekylformel | C16H16ClNOS |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16ClNOS/c1-11-5-4-6-13(9-11)18(3)16(20)19-14-7-8-15(17)12(2)10-14/h4-10H,1-3H3 |
| LEDER | CC1=CC=CC(N(C)C(OC2=CC(C)=C(Cl)C=C2)=S)=C1 |
| IUPAC-namn | O-(4-chloro-3-methylphenyl) methyl(m-tolyl)carbamothioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 305.82 |
| Formel vikt | 305.06 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?