Läs mer
O-(4-hydroxyfenyl)-L-mjölksyra, TRC
Produktkod. 30406261
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30406261 250 mg
1 options
Produktkod. 30406261 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH971150250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-(4-Hydroxyphenyl)-L-lactic Acid
CAS 105118-15-8
Molekylformel C9H10O4
Kvantitet 250 mg
Synonym (2S)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propanoic Acid, (S)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propionic Acid
InChI formel InChI=1S/C9H10O4/c1-6(9(11)12)13-8-4-2-7(10)3-5-8/h2-6,10H,1H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1
LEDER C[C@H](Oc1ccc(O)cc1)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2-(4-hydroxyfenoxi)propansyra
Molekylvikt (g/mol) 182.17
Formel vikt 182.0579