Läs mer
O-(4-metoxybenzyl)hydroxylaminhydroklorid, 98 %
Produktkod. 15468236
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15468236 5 g 5g
15458236 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15468236 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63312.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-09-2026
CAS: 876-33-5 | C8H12ClNO2 | 189,64 g/mol
O-(4-metoxibensyl)hydroxylaminhydroklorid används i farmaceutisk, kemisk forskning och analys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar O-(4-metoxibensyl)hydroxylaminhydroklorid används i farmaceutisk
, kemisk forskning och analys.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 876-33-5
MDL-nummer MFCD01114582
Synonym o-4-methoxybenzyl hydroxylamine, o-4-methoxyphenyl methyl hydroxylamine, p-methoxybenzyloxyamine, hydroxylamine, o-p-methoxybenzyl, hydroxylamine, o-4-methoxyphenyl methyl, o-p-methoxybenzyl hydroxylamine, o-p-methoxybenzyl-hydroxylamine, o-4-methoxy-benzyl-hydroxylamine, 1-aminooxy methyl-4-methoxybenzene, 1-aminooxy methyl 4-methoxy-benzene
PubChem CID 120426
IUPAC-namn O-[(4-metoxifenyl)metyl]hydroxylamin
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-(4-Methoxybenzyl)hydroxylamine hydrochloride
Färg Vitt
Molekylformel C8H12ClNO2
Kvantitet 5 g
InChI-nyckel DHEZQYZJFCIQQA-UHFFFAOYSA-N
LEDER Cl.COC1=CC=C(CON)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 189.64
Formel vikt 153.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.