Läs mer
O-(4-nitrobenzyl)hydroxylaminhydroklorid, 98 %
Produktkod. 11397615
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11397615 5 g 5g
11387615 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397615 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05861.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 2086-26-2 | C7H9ClN2O3 | 204,61 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2086-26-2
Molekylformel C7H9ClN2O3
Molekylvikt (g/mol) 204.61
MDL-nummer MFCD00012954
InChI-nyckel LKCAFSOYOMFQSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-4-nitrobenzyl hydroxylamine hydrochloride, 4-nitrobenzyloxyamine, o-4-nitrophenyl methyl hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine, o-4-nitrophenyl methyl-, monohydrochloride, p-nitrobenzyloxyamine hydrochloride, hydroxylamine, o-p-nitrobenzyl-, monohydrochloride, o-p-nitrobenzyl hydroxylamine hydrochloride, o-4-nitrobenzyl hydroxylammonium hydrochloride, 1-aminooxy methyl-4-nitrobenzene hydrochloride, hydroxylamine, o-p-nitrophenylmethyl-, monohydrochloride
PubChem CID 74967
IUPAC-namn O-[(4-nitrofenyl)metyl]hydroxylamin;hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].NOCC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-(4-Nitrobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
Smältpunkt ∽215 °C (uppdelning)
Odör Nästan luktfritt
Kvantitet 5 g
Beilstein 3709565
Känslighet Ljus- och fuktkänslig
Formel vikt 204.61
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.