Läs mer
O-(4-Nitrobenzyl)hydroxylamine hydrochloride, 98%
Produktkod. p-7044323
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11387615 1 g 1g
11397615 5 g 5g
2 options
Produktkod. 11387615
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L05861.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2086-26-2 | C7H9ClN2O3 | 204.61 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2086-26-2
Molekylformel C7H9ClN2O3
Molekylvikt (g/mol) 204.61
MDL-nummer MFCD00012954
InChI-nyckel LKCAFSOYOMFQSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-4-nitrobenzyl hydroxylamine hydrochloride, 4-nitrobenzyloxyamine, o-4-nitrophenyl methyl hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine, o-4-nitrophenyl methyl-, monohydrochloride, p-nitrobenzyloxyamine hydrochloride, hydroxylamine, o-p-nitrobenzyl-, monohydrochloride, o-p-nitrobenzyl hydroxylamine hydrochloride, o-4-nitrobenzyl hydroxylammonium hydrochloride, 1-aminooxy methyl-4-nitrobenzene hydrochloride, hydroxylamine, o-p-nitrophenylmethyl-, monohydrochloride
PubChem CID 74967
IUPAC-namn O-[(4-nitrofenyl)metyl]hydroxylamin;hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].NOCC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-(4-Nitrobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
Smältpunkt ∽215°C (decomposition)
Odör Nearly Odorless
Kvantitet 1 g
Beilstein 3709565
Känslighet Light and moisture sensitive
Formel vikt 204.61
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.