Läs mer
O-4-nitrobensylhydroxylaminhydroklorid, TRC
Produktkod. 30476543
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30476543 1 g
1 options
Produktkod. 30476543 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN4955301G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-4-Nitrobenzylhydroxylamine Hydrochloride
CAS 2086-26-2
Molekylformel C7H9ClN2O3
Kvantitet 1 g
Synonym O-[(4-nitrophenyl)methyl]hydroxylamine Hydrochloride, p-Nitrobenzyloxyamine Hydrochloride, O-(p-Nitrobenzyl)hydroxylamine Monohydrochloride, 4-Nitrobenzyloxyamine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O3.ClH/c8-12-5-6-1-3-7(4-2-6)9(10)11;/h1-4H,5,8H2;1H
LEDER Cl.NOCc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn O-[(4-nitrofenyl)metyl]hydroxylamin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 204.61
Formel vikt 204.0302