Läs mer
O-[(5-Amino-2-phenyl-7-benzoxazolyl)methyl]-3,5-dichloro-L-tyrosine, TRC
Produktkod. 30328203
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30328203 10 mg
1 options
Produktkod. 30328203 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA62734010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-[(5-Amino-2-phenyl-7-benzoxazolyl)methyl]-3,5-dichloro-L-tyrosine
CAS 1037592-40-7
Molekylformel C23H19Cl2N3O4
Kvantitet 10 mg
Synonym JPH 203
InChI formel InChI=1S/C23H19Cl2N3O4/c24-16-6-12(8-18(27)23(29)30)7-17(25)21(16)31-11-14-9-15(26)10-19-20(14)32-22(28-19)13-4-2-1-3-5-13/h1-7,9-10,18H,8,11,26-27H2,(H,29,30)/t18-/m0/s1
LEDER O=C(O)[C@@H](N)CC1=CC(Cl)=C(OCC2=C(OC(C3=CC=CC=C3)=N4)C4=CC(N)=C2)C(Cl)=C1
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-[4-[(5-amino-2-phenyl-1,3-benzoxazol-7-yl)methoxy]-3,5-dichlorophenyl]propanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 472.32