missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

O-(6-Chloro-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, 98+%

Produktkod. p-7028980
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11355055

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26402.09

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 330645-87-9 | C11H15ClF6N5OP | 413.689 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 330645-87-9
Molekylformel C11H15ClF6N5OP
Molekylvikt (g/mol) 413.689
MDL-nummer MFCD04973268
InChI-nyckel ZHHGTMQHUWDEJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym hctu, o-6-chlorobenzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, 2-6-chloro-1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate v, 1-bis-dimethylamino-methylene-5-chloro-3-oxy-1h-benzotriazol-1-ium hexafluorophosphate, 2-6-chloro-1h-benzotriazole-1-yl-1,1,3,3-tetramethylaminium hexafluorophosphate, o-1h-6-chlorobenzotriazol-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate, o-6-chloro-1-hydrocibenzotriazol-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate, 2-6-chloro-1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl-1,1,3,3-tetramethylisouronium hexafluorophosphate v, pubchem12740, acmc-20aj2u
PubChem CID 42624899
IUPAC-namn [(6-klorbensotriazol-1-yl)oxi-(dimetylamino)metyliden]-dimetylazanium;hexafluorfosfat
LEDER CN(C)C(=[N+](C)C)ON1C2=C(C=CC(=C2)Cl)N=N1.F[P-](F)(F)(F)(F)F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material O-(6-Chloro-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate
Smältpunkt ∼180°C (decomposition)
Kvantitet 10 g
Formel vikt 413.69
Procent renhet ≥98%

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.