Läs mer
O-6-Methyl-2'-deoxyguanosine-D3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-6-Methyl-2'-deoxyguanosine-D3 |
| CAS | 99104-20-8 |
| Molekylformel | C11 H12 D3 N5 O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15N5O4/c1-19-10-8-9(14-11(12)15-10)16(4-13-8)7-2-5(18)6(3-17)20-7/h4-7,17-18H,2-3H2,1H3,(H2,12,14,15)/t5-,6+,7+/m0/s1/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])Oc1nc(N)nc2c1ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3 |
| IUPAC-namn | (2R,3S,5R)-5-[2-amino-6-(trideuteriomethoxy)purin-9-yl]-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 284.29 |
| Formel vikt | 284.1312 |