Läs mer
O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetrametyluroniumhexafluorfosfat, 99%
Produktkod. 11392029
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11392029 5 g 5g
11382029 1 g 1g
11302039 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11392029 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26082.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 148893-10-1 | C10H15F6N6OP | 380,24 g/mol
O-(7-Aza-1H-bensotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetrametyluroniumhexafluorfosfat är ett kopplingsreagens och används som tillsats i peptidsyntes., Det är också effektivt involverat för att påskynda kopplingsprocessen och minskar förlusten av kiral integritet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
O-(7-Aza-1H-bensotriazol-1-yl)-N,N,N′ ,N′ -tetrametyluroniumhexafluorfosfat är ett kopplingsreagens och används som tillsats i peptidsyntes., Det är också effektivt involverat för att påskynda kopplingsprocessen och minskar förlusten av kiral integritet.
Löslighet
Löslig i acetonitril. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel och starkt sura eller alkaliska material.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 148893-10-1
Molekylformel C10H15F6N6OP
Molekylvikt (g/mol) 380.24
MDL-nummer MFCD00274639
InChI-nyckel JNWBBCNCSMBKNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym hatu, 2-7-aza-1h-benzotriazole-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate, o-7-azabenzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, o-7-azabenzotriazol-1-yl-n,n,n,n-tetramethyl uronium hexafluorophosphate, 2-3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate v, dimethylamino triazolo 4,5-b pyridin-3-yloxy methylene-dimethyl-ammonium hexafluorophosphate, 2-7-aza-1h-benzotriazole-1-yl-1,1,3,3-tetramethyl uronium hexafluorophosphate, 2-3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yl-1,1,3,3-tetramethylisouronium hexafluorophosphate v, n-dimethylamino 3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yloxy methylene-n-methylmethanaminium hexafluorophosphate, n-dimethylamino-1h-1,2,3-triazolo-4,5-b pyridin-1-ylmethylene-n-methylmethanaminium hexafluorophosphate n-oxide
PubChem CID 9886157
IUPAC-namn [dimetylamino(triazolo[4,5-b]pyridin-3-yloxi)metyliden]-dimetylazanium;hexafluorfosfat
LEDER F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)C(ON1N=NC2=CC=CN=C12)=[N+](C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate
Smältpunkt ∼185 °C (dekomposition)
Kvantitet 5 g
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Löslig i acetonitril. Olöslig i vatten.
Formel vikt 380.23
Procent renhet 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.