Läs mer
O-(7-aza-lH-bensotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetrametyluroniumhexafluorfosfat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7028678
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
11382029 1 g 1g
11392029 5 g 5g
11302039 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11382029 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26082.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 148893-10-1 | C10H15F6N6OP | 380.24 g/mol
O-(7-Aza-1H-bensotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetrametyluroniumhexafluorfosfat är ett kopplingsreagens och används som tillsats i peptidsyntes., Det är också effektivt involverat för att påskynda kopplingsprocessen och minskar förlusten av kiral integritet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
O-(7-Aza-1H-bensotriazol-1-yl)-N,N,N′ ,N′ -tetrametyluroniumhexafluorfosfat är ett kopplingsreagens och används som tillsats i peptidsyntes., Det är också effektivt involverat för att påskynda kopplingsprocessen och minskar förlusten av kiral integritet.
Löslighet
Löslig i acetonitril. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel och starkt sura eller alkaliska material.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 148893-10-1
Molekylformel C10H15F6N6OP
Molekylvikt (g/mol) 380.24
MDL-nummer MFCD00274639
InChI-nyckel JNWBBCNCSMBKNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym hatu, 2-7-aza-1h-benzotriazole-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate, o-7-azabenzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, o-7-azabenzotriazol-1-yl-n,n,n,n-tetramethyl uronium hexafluorophosphate, 2-3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate v, dimethylamino triazolo 4,5-b pyridin-3-yloxy methylene-dimethyl-ammonium hexafluorophosphate, 2-7-aza-1h-benzotriazole-1-yl-1,1,3,3-tetramethyl uronium hexafluorophosphate, 2-3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yl-1,1,3,3-tetramethylisouronium hexafluorophosphate v, n-dimethylamino 3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yloxy methylene-n-methylmethanaminium hexafluorophosphate, n-dimethylamino-1h-1,2,3-triazolo-4,5-b pyridin-1-ylmethylene-n-methylmethanaminium hexafluorophosphate n-oxide
PubChem CID 9886157
IUPAC-namn [dimetylamino(triazolo[4,5-b]pyridin-3-yloxi)metyliden]-dimetylazanium;hexafluorfosfat
LEDER F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)C(ON1N=NC2=CC=CN=C12)=[N+](C)C
Tekniske data
Kemiskt namn eller material O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate
Smältpunkt ∼185°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in acetonitrile. Insoluble in water.
Formel vikt 380.23
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.