missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
O-Acetyl Abacavir, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-Acetylabacavir |
| CAS | 178456-36-5 |
| Molekylformel | C16 H20 N6 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-Cyclopentene-1-methanol, 4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]-, 1-acetate, (1S,4R)-, 2-Cyclopentene-1-methanol, 4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]-, acetate (ester), (1S,4R)- (9CI), 2-Cyclopentene-1-methanol, 4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]-, acetate (ester), (1S-cis)-, O-Acetylabacavir |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20N6O2/c1-9(23)24-7-10-2-5-12(6-10)22-8-18-13-14(19-11-3-4-11)20-16(17)21-15(13)22/h2,5,8,10-12H,3-4,6-7H2,1H3,(H3,17,19,20,21)/t10-,12+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)OC[C@H]1C[C@H](C=C1)n2cnc3c(NC4CC4)nc(N)nc23 |
| IUPAC-namn | [(1S,4R)-4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)purin-9-yl]cyclopent-2-en-1-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 328.37 |
| Formel vikt | 328.1648 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?