Läs mer
O-Acetyl Isovanillin, TRC
Produktkod. 30310455
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30310455 1 g
1 options
Produktkod. 30310455 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1797351G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-Acetyl Isovanillin
CAS 881-57-2
Molekylformel C10H10O4
Kvantitet 1 g
Synonym 3-(Acetyloxy)-4-methoxy-benzaldehyde, 3-Hydroxy-p-anisaldehyde Acetate, 3-Acetoxy-4-methoxybenzaldehyde, 5-Formyl-2-methoxyphenyl Acetate
InChI formel InChI=1S/C10H10O4/c1-7(12)14-10-5-8(6-11)3-4-9(10)13-2/h3-6H,1-2H3
LEDER COc1ccc(C=O)cc1OC(=O)C
IUPAC-namn (5-formyl-2-metoxyfenyl) acetat
Molekylvikt (g/mol) 194.18
Formel vikt 194.0579