Läs mer
Thermo Scientific Chemicals O-acetyl-L-karnitinhydroklorid
Produktkod. 15474119
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15474119 5 g 5g
15484119 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15474119 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J61536.06
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Svag kolinerg agonist | CAS: 5080-50-2 | C9H18ClNO4, C9H17NO4·HCl | 239,70 g/mol
O-acetyl-L-karnitinhydroklorid används som en kolinerg agonist som stimulerar neuronal respons på serotonin och acetylkolin. Acetylkarnitin har antinociceptiv aktivitet som kan förmedlas av ökad aktivitet av muskarina kolinerga receptorer eller mGlu2 glutamatreceptorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5080-50-2
Molekylformel C9H17NO4·HCl
Synonym (R)-3-acetoxi-4-(trimetylammonio)butyrathydroklorid; L-karnitinacetylesterhydroklorid
Specifikationer
Kvantitet 5 g
Beskrivning Vitt
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
För användning med (applikation) Svag kolinerg agonist
Formel vikt 239,70 g/mol
Känslighet Hygroskopisk
Produkttyp Signaltransduktionsreagens
Form Vitt kristallint pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • O-Acetyl-L-carnitine Hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: O-Acetyl-L-carnitineHydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.