Learn More
Thermo Scientific Chemicals O-acetyl-L-karnitinhydroklorid
Artikelnummer. 15484119
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Packungsgröße
15484119 25 g 25g
15474119 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15484119 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J61536.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Svag kolinerg agonist | CAS: 5080-50-2 | C9H18ClNO4, C9H17NO4·HCl | 239,70 g/mol
O-acetyl-L-karnitinhydroklorid används som en kolinerg agonist som stimulerar neuronal respons på serotonin och acetylkolin. Acetylkarnitin har antinociceptiv aktivitet som kan förmedlas av ökad aktivitet av muskarina kolinerga receptorer eller mGlu2 glutamatreceptorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5080-50-2
Molekylformel C9H17NO4·HCl
Synonym (R)-3-acetoxi-4-(trimetylammonio)butyrathydroklorid; L-karnitinacetylesterhydroklorid
Spezifikation
Kvantitet 25 g
Beskrivning Vitt
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
För användning med (applikation) Svag kolinerg agonist
Formel vikt 239,70 g/mol
Känslighet Hygroskopisk
Produkttyp Signaltransduktionsreagens
Form Vitt kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.