Läs mer
O-Acetyl-L-homoserine Hydrochloride, 95%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-Acetyl-L-homoserine Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO4.ClH/c1-4(8)11-3-2-5(7)6(9)10;/h5H,2-3,7H2,1H3,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Formel vikt | 197.0455 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |