Läs mer
Thermo Scientific Chemicals O-acetyl-L-serinhydroklorid
Produktkod. 15496649
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15496649 5 g 5g
15486649 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15496649 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J64933.06
 Begränsad artikel
I lager
Substrat för cysteinsyntas och beta-substituerad alaninsyntas i högre växter | CAS: 66638-22-0 | C5H10ClNO4 | 183,588 g/mol
O-acetyl-L-serin, en cysteinprekursor, används som ett substrat för identifiering, differentiering och karakterisering av O-acetyl-L-serin(tiol)lyas(er) (OASTL) involverade i cysteinbiosyntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
O-acetyl-L-serin, en cysteinprekursor, används som ett substrat för identifiering, differentiering och karakterisering av O-acetyl-L-serin(tiol)lyas(er) (OASTL) involverade i cysteinbiosyntes.
Löslighet
Löslig i etanol nästan genomskinlig.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, värme. Förvara i kylskåp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66638-22-0
Molekylformel C5H10ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 183.588
MDL-nummer MFCD00060169
InChI-nyckel MGQOSZSPKMBSRW-WCCKRBBISA-N
Synonym o-acetyl-l-serine hydrochloride, s-3-acetoxy-2-aminopropanoic acid hydrochloride, o-acetyl-l-serine hcl, h-ser ac-oh.hcl, o-acetyl-l-serine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 44630053
IUPAC-namn (2S)-3-acetyloxi-2-aminopropansyra;hydroklorid
LEDER CC(=O)OCC(C(=O)O)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-Acetyl-L-serine hydrochloride
Färg Vitt
Löslighetsinformation Löslig i etanol, nästan transparens.
Kvantitet 5 g
Formel vikt 183.59
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.