Läs mer
O-Acetyl-L-serine, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | O-Acetyl-L-serine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO4/c1-3(7)10-2-4(6)5(8)9/h4H,2,6H2,1H3,(H,8,9)/t4-/m0/s1 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Formel vikt | 147.0532 |
| Frakt skick | Room Temperature |