Läs mer
O-Acetyl Lacosamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R)-2-(Acetylamino)-3-(benzylamino)-3-oxopropyl Acetate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N2O4/c1-10(17)16-13(9-20-11(2)18)14(19)15-8-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,13H,8-9H2,1-2H3,(H,15,19)(H,16,17)/t13-/m1/s1 |
| Formel vikt | 278.1267 |
| Procent renhet | >95% |