missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
O-Acetyl Mandelic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Acetoxy-2-phenylacetic Acid |
| CAS | 5438-68-6 |
| Molekylformel | C10 H10 O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Benzeneacetic acid, α-(acetyloxy)-, Mandelic acid, acetate (6CI,7CI,8CI), α-(Acetyloxy)benzeneacetic acid, (±)-O-Acetylmandelic acid, 2-(Acetyloxy)-2-phenylacetic acid, 2-Acetoxy-2-phenylacetic acid, Acetoxyphenylacetic acid, DL-O-Acetylmandelic acid, NSC |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O4/c1-7(11)14-9(10(12)13)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,1H3,(H,12,13) |
| LEDER | CC(=O)OC(C(=O)O)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2-acetyloxy-2-phenylacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.184 |
| Formel vikt | 194.058 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?