Läs mer
O-Acetyl Mandelic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Acetoxy-2-phenylacetic Acid |
| CAS | 5438-68-6 |
| Molekylformel | C10 H10 O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Benzeneacetic acid, α-(acetyloxy)-, Mandelic acid, acetate (6CI,7CI,8CI), α-(Acetyloxy)benzeneacetic acid, (±)-O-Acetylmandelic acid, 2-(Acetyloxy)-2-phenylacetic acid, 2-Acetoxy-2-phenylacetic acid, Acetoxyphenylacetic acid, DL-O-Acetylmandelic acid, NSC |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O4/c1-7(11)14-9(10(12)13)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,1H3,(H,12,13) |
| LEDER | CC(=O)OC(C(=O)O)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2-acetyloxy-2-phenylacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.184 |
| Formel vikt | 194.058 |