Läs mer
O-Acetylemtricitabine, Mikromol™
Beskrivning
O-Acetylemtricitabine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-Acetylemtricitabine |
| CAS | 145032-08-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | O-Acetylemtricitabine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H12 F N3 O4 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1-[(2R,5S)-2-[(Acetyloxy)methyl]-1,3-oxathiolan-5-yl]-4-amino-5-fluoro-2(1H)-pyrimidinone (9CI), 2(1H)-Pyrimidinone, 1-[2-[(acetyloxy)methyl]-1,3-oxathiolan-5-yl]-4-amino-5-fluoro-, (2R-cis)-, 1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv. |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12FN3O4S/c1-5(15)17-3-8-18-7(4-19-8)14-2-6(11)9(12)13-10(14)16/h2,7-8H,3-4H2,1H3,(H2,12,13,16)/t7-,8+/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)OC[C@@H]1O[C@@H](CS1)N2C=C(F)C(=NC2=O)N |
| IUPAC-namn | [(2R,5S)-5-(4-amino-5-fluoro-2-oxopyrimidin-1-yl)-1,3-oxathiolan-2-yl]methyl acetate |
| Visa mer |