Läs mer
O-Acetylhomoserine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-Acetylhomoserine |
| CAS | 7540-67-2 |
| Molekylformel | C6H11NO4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | O-Acetyl-L-homoserine, (2S)-4-(Acetyloxy)-2-aminobutanoic acid, L-2-Amino-4-acetoxybutyric acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO4/c1-4(8)11-3-2-5(7)6(9)10/h5H,2-3,7H2,1H3,(H,9,10)/t5-/m0/s1 |
| LEDER | N[C@H](C(O)=O)CCOC(C)=O |
| IUPAC-namn | O-acetyl-L-homoserine |
| Molekylvikt (g/mol) | 161.16 |
| Formel vikt | 161.07 |