Läs mer
O-Acetylhydroxychloroquine, Mikromol™
Beskrivning
O-Acetylhydroxychloroquine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-Acetylhydroxychloroquine |
| CAS | 47493-14-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | O-Acetylhydroxychloroquine |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C20 H28 Cl N3 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | O-Acetylhydroxychloroquine |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28ClN3O2/c1-4-24(12-13-26-16(3)25)11-5-6-15(2)23-19-9-10-22-20-14-17(21)7-8-18(19)20/h7-10,14-15H,4-6,11-13H2,1-3H3,(H,22,23) |
| LEDER | CCN(CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12)CCOC(=O)C |
| IUPAC-namn | 2-[4-[(7-chloroquinolin-4-yl)amino]pentyl-ethylamino]ethyl acetate |
| Visa mer |