missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
o-Acetyllamivudine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-Acetyllamivudine |
| CAS | 158704-07-5 |
| Molekylformel | C10 H13 N3 O4 S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | o-Acetyllamivudine, 2(1H)-Pyrimidinone, 1-[(2R,5S)-2-[(acetyloxy)methyl]-1,3-oxathiolan-5-yl]-4-amino-, 1-[(2R,5S)-2-[(Acetyloxy)methyl]-1,3-oxathiolan-5-yl]-4-amino-2(1H)-pyrimidinone, 2(1H)-Pyrimidinone, 1-[2-[(acetyloxy)methyl]-1,3-oxathiolan-5-yl]-4-amino-, (2R-cis)-, O-Acetyllamivudine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N3O4S/c1-6(14)16-4-9-17-8(5-18-9)13-3-2-7(11)12-10(13)15/h2-3,8-9H,4-5H2,1H3,(H2,11,12,15)/t8-,9+/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)OC[C@@H]1O[C@@H](CS1)N2C=CC(=NC2=O)N |
| IUPAC-namn | [(2R,5S)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-1,3-oxathiolan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 271.293 |
| Formel vikt | 271.063 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?