missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
O-Acetylmetronidazole, Mikromol™
Beskrivning
O-Acetylmetronidazole
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metronidazole Acetate |
| CAS | 13182-82-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Metronidazole Acetate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8H11N3O4 |
| Synonym | O-Acetylmetronidazole, 2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole-1-ethanol 1-Acetate, 2-Methyl-5-nitro-imidazole-1-ethanol Acetate |
| LEDER | CC(=O)OCCn1c(C)ncc1[N+](=O)[O-] |
| Molekylvikt (g/mol) | 213.19 |
| Kvantitet | 25 mg |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?