Läs mer
O-Acetylsalicylsyra, 99 %
Beskrivning
O-acetylsalicylsyra är det prototypiska analgetikum som används vid behandling av mild till måttlig smärta. fungerar som en hämmare av cyklooxygenas vilket resulterar i hämning av biosyntesen av prostaglandiner. Aspirin hämmar också trombocytaggregation och används för att förebygga arteriell och venös trombos. Tillsammans med natriumsalicylat (sc-3520) har aspirin visats blockera den långa terminala upprepningen från humant immunbristvirus och Igκ förstärkare från NF B-κberoende transkription.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
O-acetylsalicylsyra är det prototypiska smärtstillande medel som används vid behandling av mild till måttlig smärta. fungerar som en hämmare av cyklooxygenas vilket resulterar i hämning av biosyntesen av prostaglandiner. Aspirin hämmar också trombocytaggregation och används för att förebygga arteriell och venös trombos. Tillsammans med natriumsalicylat (sc-3520) har aspirin visats blockera den långa terminala upprepningen från humant immunbristvirus och Igκ förstärkare från NF B-beroende κtranskription.
Löslighet Löslig i 100 %
etanol (80 mg/ml), DMSO (41 mg/ml) eller dimetylformamid (30 mg/ml); lätt löslig i fosfatbuffrad saltlösning (PBS), pH 7,2 (2,7 mg/ml).
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Säkerställ god ventilation.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-Acetylsalicylic acid |
| Smältpunkt | 133 °C till 140 °C |
| Densitet | 1.4 |
| Flampunkt | 250 °C (482 °F) |
| Kvantitet | 500 g |
| Beilstein | 779271 |
| Merck Index | 14,851 |
| Löslighetsinformation | Löslig i 100% etanol (80 mg/ml), DMSO (41 mg/ml) eller dimetylformamid (30 mg/ml); lätt löslig i fosfatbuffrad saltlösning (PBS), pH 7,2 (2,7 mg/ml). |
| Formel vikt | 180.15 |
| Procent renhet | 99% |
Säkerhet och hantering
- O-Acetylsalicylic acid
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Acetylsalicylic acid(Aspirin)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.