Läs mer
O-acetylsalicylsyra, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7020506
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
Produktkod. 11458710
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12488.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 50-78-2 | C9H8O4 | 180.16 g/mol
O-acetylsalicylsyra är det prototypiska analgetikum som används vid behandling av mild till måttlig smärta. fungerar som en hämmare av cyklooxygenas vilket resulterar i hämning av biosyntesen av prostaglandiner. Aspirin hämmar också trombocytaggregation och används för att förebygga arteriell och venös trombos. Tillsammans med natriumsalicylat (sc-3520) har aspirin visats blockera den långa terminala upprepningen från humant immunbristvirus och Igκ förstärkare från NF B-κberoende transkription.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
O-acetylsalicylsyra är det prototypiska smärtstillande medel som används vid behandling av mild till måttlig smärta. fungerar som en hämmare av cyklooxygenas vilket resulterar i hämning av biosyntesen av prostaglandiner. Aspirin hämmar också trombocytaggregation och används för att förebygga arteriell och venös trombos. Tillsammans med natriumsalicylat (sc-3520) har aspirin visats blockera den långa terminala upprepningen från humant immunbristvirus och Igκ förstärkare från NF B-beroende κtranskription.
Löslighet Löslig i 100 %
etanol (80 mg/ml), DMSO (41 mg/ml) eller dimetylformamid (30 mg/ml); lätt löslig i fosfatbuffrad saltlösning (PBS), pH 7,2 (2,7 mg/ml).
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Säkerställ god ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-78-2
Molekylformel C9H8O4
Molekylvikt (g/mol) 180.16
MDL-nummer MFCD00002430
InChI-nyckel BSYNRYMUTXBXSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym aspirin, acetylsalicylic acid, 2-acetoxybenzoic acid, 2-acetyloxy benzoic acid, acetylsalicylate, o-acetylsalicylic acid, o-acetoxybenzoic acid, acylpyrin, polopiryna, easprin
PubChem CID 2244
ChEBI CHEBI:15365
IUPAC-namn 2-acetyloxibensoesyra
LEDER CC(=O)OC1=CC=CC=C1C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-Acetylsalicylic acid
Smältpunkt 133°C to 140°C
Densitet 1.4
Flampunkt 250°C (482°F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 779271
Merck Index 14,851
Löslighetsinformation Soluble in 100% ethanol (80mg/ml),DMSO (41mg/ml) or dimethyl formamide (30mg/ml); slightly soluble in Phosphate-buffered saline (PBS),pH 7.2 (2.7mg/ml).
Formel vikt 180.15
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • O-Acetylsalicylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: O-Acetylsalicylic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.