Läs mer
O-acetylsalicyloylklorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11384364
Cambiar vista
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet unitSize
11384364 100 g 100g
11364364 5 g 5g
11374364 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11384364 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00919.22
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 5538-51-2 | C9H7ClO3 | 198.602 g/mol
O-acetylsalicyloylklorid användes vid syntesen av enantiomeriskt rena bidentata heteroorganiska ligander byggda på enkla akirala skelett och innehållande en aziridindel. Det användes i den allmänna syntesen av acetoxibensamider. Det användes i den kemiska syntesen av 2,2,6,6-tetrametyl-1-piperidinyloxi(TEMPO)-aspirinkonjugat via kondensationsreaktion med 4-hydroxi-TEMPO. Det användes som reagens vid acylering av cyklobutendioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
O-acetylsalicyloylklorid användes vid syntesen av enantiomeriskt rena bidentata heteroorganiska ligander byggda på enkla akirala skelett och innehållande en aziridindel. Det användes i den allmänna syntesen av acetoxibensamider. Det användes i den kemiska syntesen av 2,2,6,6-tetrametyl-1-piperidinyloxi(TEMPO)-aspirinkonjugat via kondensationsreaktion med 4-hydroxi-TEMPO. Det användes som reagens vid acylering av cyklobutendioner.
Löslighet
Löslig i toluen. Reagerar med vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara under torr inert gas. Förvaras åtskilt från starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 5538-51-2
Molekylformel C9H7ClO3
Molekylvikt (g/mol) 198.602
MDL-nummer MFCD00000663
InChI-nyckel DSGKWFGEUBCEIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetoxybenzoyl chloride, o-acetylsalicyloyl chloride, acetylsalicyloyl chloride, 2-chlorocarbonyl phenyl acetate, benzoyl chloride, 2-acetyloxy, aspirin chloride, o-acetylsalicyloylchloride, acetylsalicoyl chloride, 2-carbonochloridoyl phenyl acetate, ascc
PubChem CID 79668
IUPAC-namn (2-karbonkloridoylfenyl)acetat
LEDER CC(=O)OC1=CC=CC=C1C(=O)Cl
Especificaciones
Kemiskt namn eller material O-Acetylsalicyloyl chloride
Smältpunkt 47°C to 50°C
Kokpunkt 134°C to 136°C (12 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Pungent, Makes Eyes Water
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 880372
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in toluene. Reacts with water.
Formel vikt 198.61
Procent renhet 97%
Mostrar más Mostrar menos
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.