Läs mer
O-Acetylsalicyloyl Chloride, TRC
Produktkod. 30314315
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30314315 10 g
1 options
Produktkod. 30314315 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA18793510G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-Acetylsalicyloyl Chloride
CAS 5538-51-2
Molekylformel C9H7ClO3
Kvantitet 10 g
Synonym 2-(Acetyloxy)benzoyl Chloride, Salicyloyl Chloride Acetate, 2-(Acetyloxy)benzoyl Chloride, 2-(Chlorocarbonyl)phenyl Acetate, 2-Acetoxybenzoyl Chloride, 2-Acetylsalicyloyl Chloride, Acetic Acid 2-Chlorocarbonylphenyl Ester, Acetoxybenzoic Acid Chloride, Acetylsalicyl Chloride, Acetylsalicylic Acid Chloride, Acetylsalicyloyl Chloride, Aspiryl Chloride, NSC 97216, O-Acetylsalicylic Acid Chloride, o-(Acetyloxy)benzoyl Chloride, o-Acetoxybenzoyl Chloride
LEDER CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)Cl
Molekylvikt (g/mol) 198.6
Formel vikt 198.0084