Läs mer
O-Acetylserine, MedChemExpress
Beskrivning
O-Acetylserine (O-Acetyl-L-serine) is an intermediate in the biosynthesis of the amino acid cysteine in bacteria and plants.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-Acetylserine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 5147-00-2 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 500 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C5H9NO4 |
| Synonym | O-Acetyl-L-serine |
| Löslighetsinformation | H2O : 50 mg/mL (339.84 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 6.25 mg/mL (42.48 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| LEDER | N[C@@H](COC(C)=O)C(O)=O |
| Visa mer |