Läs mer
o-Acetyltoluen, TRC
Produktkod. 30315389
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30315389 100 g
1 options
Produktkod. 30315389 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA189000100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Acetyltoluene
CAS 577-16-2
Molekylformel C9H10O
Kvantitet 100 g
Synonym 1-(2-Methylphenyl)ethanone, 1-(2-Tolyl)ethanone, 1-(o-Tolyl)ethanone, 2-Acetyltoluene, 2-Methylphenyl methyl ketone, 2'-Methylacetophenone, Methyl 2-methylphenyl ketone, Methyl o-tolyl ketone, NSC 84233, o-Acetyltoluene, o-Methylacetophenone, 2’-Methylacetophenone
InChI formel InChI=1S/C9H10O/c1-7-5-3-4-6-9(7)8(2)10/h3-6H,1-2H3
LEDER CC(=O)c1ccccc1C
IUPAC-namn 1-(2-metylfenyl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 134.18
Formel vikt 134.0732