Läs mer
o-Adamantylanisole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2-Methoxyphenyl)tricyclo[3.3.1.13,7]decane |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-(2-Methoxyphenyl)tricyclo[3.3.1.13,7]decane |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C17H22O/c1-18-16-5-3-2-4-15(16)17-9-12-6-13(10-17)8-14(7-12)11-17/h2-5,12-14H,6-11H2,1H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 500 mg |
| Formel vikt | 242.1671 |
| Procent renhet | >95% |