Läs mer
O-Allylhydroxylamine Hydrochloride, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 30986857
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30986857 1 g -
30985505 5 g 5g
30981850 500 g -
30984390 100 g 100g
30970895 25 g -
30982059 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30986857 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1459281g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Kemiskt namn eller material O-Allylhydroxylamine Hydrochloride
CAS 38945-21-0
Molekylformel C3H8ClNO
MDL-nummer MFCD00012957
Kvantitet 1 g
LEDER NOCC=C.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 109.55
Procent renhet 97%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.