Läs mer
O,alpha-Dimethyl-DL-tyrosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O,alpha-Dimethyl-DL-tyrosine |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO3/c1-11(12,10(13)14)7-8-3-5-9(15-2)6-4-8/h3-6H,7,12H2,1-2H3,(H,13,14) |
| Formel vikt | 209.1052 |