Läs mer
O-Aminophenol Sulfate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | di-2-Aminophenol sulfate |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C6H7NO.H2O4S/c2*7-5-3-1-2-4-6(5)8;1-5(2,3)4/h2*1-4,8H,7H2;(H2,1,2,3,4) |
| Formel vikt | 316.0729 |