Läs mer
o-Anisaldehyd, 98 %
Produktkod. 10776691 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10776691 5 g Glasflaska 5g
10255290 100 g Glasflaska 100g
10173000 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10776691 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 149220050
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 135-02-4 | C8H8O2 | 136,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 135-02-4
Molekylformel C8H8O2
Molekylvikt (g/mol) 136.15
MDL-nummer MFCD00003308
InChI-nyckel PKZJLOCLABXVMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-anisaldehyde, benzaldehyde, 2-methoxy, 2-anisaldehyde, o-methoxybenzaldehyde, 6-methoxybenzaldehyde, salicylaldehyde methyl ether, 2-methoxybenzenecarboxaldehyde, benzaldehyde, o-methoxy, 2-methoxyphenylformaldehyde, formylanisole, o
PubChem CID 8658
IUPAC-namn 2-metoxibensaldehyd
LEDER COC1=CC=CC=C1C=O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material o-Anisaldehyde
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 34,0 °C till 40,0 °C
Färg Brun till gul
Kokpunkt 238,0 °C
Flampunkt 117 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3OC6H4CHO
Brytningsindex 1.5608
Kvantitet 5 g
Beilstein 08, IV, 180
Merck Index 10, 5866
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol
Formel vikt 136.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint lågsmältande fast ämne
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • o-Anisaldehyde
Signalwort
  • Varning
Gefahrenkategorie
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.