Läs mer
o-Anisinsyra, 99 %
Produktkod. 10307310 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10307310 100 g Plastflaska 100g
10072070 500 g Plastflaska 500g
10370944 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10307310 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 173751000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 579-75-9 | C8H8O3 | 152,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 579-75-9
Molekylformel C8H8O3
Molekylvikt (g/mol) 152.15
MDL-nummer MFCD00002431
InChI-nyckel ILUJQPXNXACGAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-anisic acid, o-methoxybenzoic acid, 2-anisic acid, o-methylsalicylic acid, benzoic acid, 2-methoxy, salicylic acid methyl ether, 2-methoxy-benzoic acid, 2-methoxybenzoicacid, o-methoxy benzoic acid, ortho-methoxybenzoic acid
PubChem CID 11370
ChEBI CHEBI:421840
IUPAC-namn 2-metoxibensoesyra
LEDER COC1=CC=CC=C1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Anisic acid
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 98°C to 102°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel CH3OC6H4CO2H
Kvantitet 100 g
Beilstein 10, 64
Löslighetsinformation Solubility in water: 15g/L (20°C)
Formel vikt 152.15
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • o-Anisic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.