Läs mer
o-Anisidine, 99%
Produktkod. 11444023
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
Produktkod. 11444023
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10288.0B
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 90-04-0 | C7H9NO | 123.155 g/mol
o-Anisidin används i färgämnen, parfym och farmaceutiska mellanprodukter. Det används för att producera azofärgämne, azofärgämne.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
o-Anisidin används i färgämnen, parfym och farmaceutiska mellanprodukter. Det används för att producera azofärgämne, azofärgämne.
Löslighet
Löslig i utspädd oorganisk syra, alkohol, dietyleter. Ej blandbar i vatten.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara i mörker. Inkompatibel med oxidationsmedel, syraanhydrider, klorformater, syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90-04-0
Molekylformel C7H9NO
Molekylvikt (g/mol) 123.155
MDL-nummer MFCD00007688
InChI-nyckel VMPITZXILSNTON-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-anisidine, 2-anisidine, ortho-anisidine, 2-aminoanisole, o-methoxyaniline, o-aminoanisole, benzenamine, 2-methoxy, 2-methoxybenzenamine, o-methoxyphenylamine, o-anisylamine
PubChem CID 7000
ChEBI CHEBI:82288
IUPAC-namn 2-metoxianilin
LEDER COC1=CC=CC=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Anisidine
Smältpunkt 5°C to 6°C
Densitet 1.092
Kokpunkt 224°C to 225°C
Flampunkt 98°C (208°F)
Analysprocentintervall 99%
Brytningsindex 1.574
Kvantitet 1000 g
UN-nummer UN2431
Beilstein 386210
Känslighet Light sensitive
Merck Index 14,667
Löslighetsinformation Soluble in dilute inorganic acid,alcohol,diethyl ether. Not miscible in water.
Formel vikt 123.16
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • o-Anisidine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: o-Anisidine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.