Läs mer
o-Anisidin, 99 %
Beskrivning
o-Anisidin används i färgämnen, parfym och farmaceutiska mellanprodukter. Det används för att producera azofärgämne, azofärgämne.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
o-Anisidin används i färgämnen, parfym och farmaceutiska mellanprodukter. Det används för att producera azofärgämne, azofärgämne.
Löslighet
Löslig i utspädd oorganisk syra, alkohol, dietyleter. Ej blandbar i vatten.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara i mörker. Inkompatibel med oxidationsmedel, syraanhydrider, klorformater, syror.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | o-Anisidine |
| Smältpunkt | 5°C to 6°C |
| Densitet | 1.092 g/mL |
| Kokpunkt | 224°C to 225°C |
| Flampunkt | 98°C (208°F) |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Brytningsindex | 1.574 |
| Kvantitet | 250 g |
| UN-nummer | UN2431 |
| Beilstein | 386210 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- o-Anisidine
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: o-Anisidine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.