Läs mer
o-Anisidin, 99 %
Produktkod. 11464023
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11464023 5000 g 5000g
11454023 250 g 250g
11444023 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11464023 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10288.0I
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
CAS: 90-04-0 | C7H9NO | 123,155 g/mol
o-Anisidin används i färgämnen, parfym och farmaceutiska mellanprodukter. Det används för att producera azofärgämne, azofärgämne.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
o-Anisidin används i färgämnen, parfym och farmaceutiska mellanprodukter. Det används för att producera azofärgämne, azofärgämne.
Löslighet
Löslig i utspädd oorganisk syra, alkohol, dietyleter. Ej blandbar i vatten.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara i mörker. Inkompatibel med oxidationsmedel, syraanhydrider, klorformater, syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90-04-0
Molekylformel C7H9NO
Molekylvikt (g/mol) 123.155
MDL-nummer MFCD00007688
InChI-nyckel VMPITZXILSNTON-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-anisidine, 2-anisidine, ortho-anisidine, 2-aminoanisole, o-methoxyaniline, o-aminoanisole, benzenamine, 2-methoxy, 2-methoxybenzenamine, o-methoxyphenylamine, o-anisylamine
PubChem CID 7000
ChEBI CHEBI:82288
IUPAC-namn 2-metoxianilin
LEDER COC1=CC=CC=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Anisidine
Smältpunkt 5 °C till 6 °C
Densitet 1.092
Kokpunkt 224 °C till 225 °C
Flampunkt 98 °C (208 °F)
Analysprocentintervall 99%
Brytningsindex 1.574
Kvantitet 5000 g
UN-nummer UN2431
Beilstein 386210
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,667
Löslighetsinformation Löslig i utspädd oorganisk syra, alkohol, dietyleter. Inte blandbar i vatten.
Formel vikt 123.16
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.